Merck
15-1090
Sigma-Aldrich
Ammoniumeisen(II)-sulfat -Lösung
0.1 M
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
Qualität
SAJ special grade
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: iron
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
0.1 M
1/10 N
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
N.N.[Fe++].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S/c;;;2*1-5(2,3)4/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4)/q+2;;;;/p-2
InChIKey
IMBKASBLAKCLEM-UHFFFAOYSA-L
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)