Wichtige Dokumente
13-1686
Hydrochloric acid
6 M
Synonym(e):
Hydrogen chloride solution
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
Salzsäure -Lösung, 6 M
Dampfdruck
190 mmHg ( 25 °C)
Form
liquid
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
6 M
6 N
bp
100 °C (lit.)
Dichte
1.1 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChIKey
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable