Wichtige Dokumente
13-0824
Hexan
≥96.0% (GC), for residue analysis, JIS 5000
Synonym(e):
n-Hexan
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Hexan, for residue analysis, JIS 5000
Qualität
for residue analysis
Agentur
JIS 5000
Dampfdichte
~3 (vs air)
Dampfdruck
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥96.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
453 °F
Expl.-Gr.
7.7 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.375 (lit.)
pH-Wert
7
bp
69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−95 °C (lit.)
Dichte
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Eignung
suitable for residue analysis
SMILES String
CCCCCC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChIKey
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
-7.6 °F
Flammpunkt (°C)
-22 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?