Wichtige Dokumente
12-1210
Glycin
SAJ special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Aminoessigsäure, Aminoethansäure, Glycokoll
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
≥99.0%
Form
crystalline powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
5.9-6.4 (50 g/L)
pKa (25 °C)
(1) 2.35, (2) 9.60
2.35
mp (Schmelzpunkt)
240 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
NCC(O)=O
InChI
1S/C2H5NO2/c3-1-2(4)5/h1,3H2,(H,4,5)
InChIKey
DHMQDGOQFOQNFH-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?