07-5350
1,4-Dioxan
JIS special grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Diethylenoxid, Dioxan
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
JIS special grade
Dampfdichte
3 (vs air)
Dampfdruck
27 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
356 °F
Expl.-Gr.
22 %
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
pH-Wert
6.0-8 (20 °C, 500 g/L)
bp
100-102 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
10-12 °C (lit.)
Dichte
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
InChIKey
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
53.6 °F
Flammpunkt (°C)
12 °C