Wichtige Dokumente
07-3890
Diisopropylether
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonym(e):
Isopropylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
3.5 (vs air)
Dampfdruck
120 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99.0%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
827 °F
Expl.-Gr.
1-21 %, 100 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
Brechungsindex
n20/D 1.367 (lit.)
bp
68-69 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−85 °C (lit.)
Dichte
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
InChIKey
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F
Flammpunkt (°C)
-28 °C