Wichtige Dokumente
05-6470
o-Cresol
SAJ first grade, ≥97.0%
Synonym(e):
2-Methyl-phenol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ first grade
Dampfdichte
3.72 (vs air)
Dampfdruck
0.3 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥97.0%
Form
powder
Selbstzündungstemp.
1110 °F
Expl.-Gr.
1.47 %, 148 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
4.5 (25 g/L)
bp
191 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
29-31 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccccc1O
InChI
1S/C7H8O/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5,8H,1H3
InChIKey
QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
177.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
81.0 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges