Wichtige Dokumente
05-6190
Kupfer Standard-Konzentrat 10.00 g Cu
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Cu, 1 mg/mL Cu
Synonym(e):
Kupfer(II)-Sulfat -Lösung, Kupfer(II)-sulfat-Standard
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
liquid
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: copper
Verfügbarkeit
available only in Japan
Konzentration
1 mg/mL Cu
1000 ppm Cu
Eignung
suitable for atomic absorption spectrometry
Lagertemp.
15-25°C
SMILES String
[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
InChIKey
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable