Wichtige Dokumente
05-0750
Calciumhydroxid
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Qualität
SAJ first grade
Assay
≥95.0%
Form
powder
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
12.4-12.6 (20 °C)
Dichte
2.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O[Ca]O
InChI
1S/Ca.2H2O/h;2*1H2/q+2;;/p-2
InChIKey
AXCZMVOFGPJBDE-UHFFFAOYSA-L
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable