Wichtige Dokumente
03-1140
Benzoesäure
SAJ special grade, ≥99.5%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdichte
4.21 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 132 °C)
Assay
≥99.5%
Form
crystalline
Selbstzündungstemp.
1061 °F
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
249 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
121-125 °C (lit.)
Dichte
1.32 g/cm3 at 20 °C
SMILES String
OC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H,8,9)
InChIKey
WPYMKLBDIGXBTP-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Zielorgane
Lungs
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?