Wichtige Dokumente
01-5190
Ammoniumthiocyanat
SAJ special grade, ≥99%
Synonym(e):
Ammoniumrhodanid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Dampfdruck
0.000114 hPa ( 20 °C)
Assay
≥99%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
pH-Wert
4.0-5.5 (25 °C, 76.1 g/L)
mp (Schmelzpunkt)
152-154 °C (lit.)
SMILES String
N.SC#N
InChI
1S/CHNS.H3N/c2-1-3;/h3H;1H3
InChIKey
SOIFLUNRINLCBN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?