Wichtige Dokumente
01-3460
4-Aminobenzoesäure
SAJ special grade, 99.5-100.2%
Synonym(e):
PABA, Vitamin H1, Vitamin Bx
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
SAJ special grade
Assay
99.5-100.2%
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
mp (Schmelzpunkt)
186-189 °C
187-189 °C (lit.)
Löslichkeit
water: 4.7 g/L at 20 °C
Dichte
1.374 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
Nc1ccc(cc1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H,9,10)
InChIKey
ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
339.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
171 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)