Alle Fotos(3)
Wichtige Dokumente
11493027001
Roche
IsoStrip™ monoklonaler Maus-Antikörper Isotypisierungskit
sufficient for 10 tests
Synonym(e):
Hybridom-Subtypisierung
Alle Fotos(3)
Allgemeine Beschreibung
Das IsoStrip monoklonaler Maus-Antikörper Isotypisierungskit ist ein einfaches, dreistufiges Kit zur schnellen Charakterisierung von monoklonalen Maus-Antikörpern.
Inhalt
Inhalt
- Entwicklungsröhrchen, enthalten lyophilisierte Latexkügelchen, mit Anti-Maus-Ig-Antikörpern vorbeschichtet
- Isotypisierungsstreifen, vorbeschichtet mit subklassen- und leichtkettenspezifischen Anti-Maus-Ig-Antikörpern
Spezifität
Anti-Maus-Antikörper, die an Latexkügelchen gebunden sind, reagieren mit jedem monoklonalen Maus-Antikörper, unabhängig von seinem Isotyp. Ziegen-Anti-Maus-Antikörper, die auf dem Streifen immobilisiert sind, binden spezifisch an jeden der gängigen Maus-Antikörperisotypen (IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG3, IgM und IgA) sowie an die Leichtketten.
Spezifizität für alle spezifischen Antikörper außer IgML bei 1,0 μg/ml: ≥ 2
IgM Lambda, bei 1,0 μg/ml: ≥ 1
Spezifizität für alle spezifischen Antikörper außer IgML bei 1,0 μg/ml: ≥ 2
IgM Lambda, bei 1,0 μg/ml: ≥ 1
Anwendung
Das Kit wird für die schnelle Identifizierung von Klasse, Subklasse und Leichtkettentypen von monoklonalen Maus-Antikörpern (Immunglobuline) eingesetzt.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Verlässlich: Erzeugt mit einem standardmäßigen ELISA-Assay vergleichbare Ergebnisse
- Schnell: 5 Minuten von Anfang bis Ende
- Einfach: Nur drei Schritte
- Kostengünstig: Keine Ausrüstung oder zusätzlichen Reagenzien erforderlich
- Hochspezifisch: Keine Kreuzreaktion mit FBS
Verpackung
1 Kit mit 2 Komponenten.
Spezifikationen
Testzeit: 5 Minuten
Probenmaterial: Hybridom-Überstand, aufgereinigte monoklonale Maus-Antikörper, Aszites.
Probenmaterial: Hybridom-Überstand, aufgereinigte monoklonale Maus-Antikörper, Aszites.
Angaben zur Herstellung
Arbeitslösung: Verdünnte Probe
- Entfernen Sie die gewünschte Anzahl an Isotypisierungsstreifen aus dem Behälter. Entfernen Sie die Kappen von einer gleichen Anzahl an Entwicklungsröhrchen.
Die Röhrchen können für eine leichtere Identifizierung mit einem Bleistift oder Filzstift beschriftet werden. - Verdünnen Sie die Probe, die den monoklonalen Maus-Antikörper enthält in 1 % BSA/phosphatgepufferter Kochsalzlösung (PBS), pH-Wert 7,2 bis 7,6.
Proben von Kulturüberständen sollten von 1:10 bis 1:100 verdünnt werden. Aszitesproben sollten zu 1:20.000 verdünnt werden. Dies sind empfohlene Verdünnungen und können abhängig von der Antikörperkonzentration in Ihrer Probe variieren. Unserer Erfahrung zufolge werden die besten Ergebnisse mit einer monoklonalen Antikörperkonzentration
von 0,1 bis 1 g/ml verdünnter Probe erhalten. 150 ml dieser verdünnten Probe werden zu dem Entwicklungsröhrchen hinzugegeben.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
IsoStrip is a trademark of Roche
Nur Kit-Komponenten
Produkt-Nr.
Beschreibung
- Development Tubes, containing lyophilized latex beads, precoated with anti-mouse-Ig antibodies
- Isotyping Strips, precoated with subclass- and light-chain-specific anti-mouse-Ig antibodies
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Frontiers in immunology, 11, 612402-612402 (2021-01-12)
Better understanding of roles of complement in pathology has fuelled an explosion of interest in complement-targeted therapeutics. The C5-blocking monoclonal antibody (mAb) eculizumab, the first of the new wave of complement blocking drugs, was FDA approved for treatment of Paroxysmal
Cancers, 13(12) (2021-07-03)
The current endoscopy and biopsy diagnosis of esophageal adenocarcinoma (EAC) and its premalignant condition Barrett's esophagus (BE) is not cost-effective. To enable EAC screening and patient triaging for endoscopy, we developed a microfluidic lectin immunoassay, the EndoScreen Chip, which allows
Clinical and vaccine immunology : CVI, 23(8), 681-688 (2016-06-10)
There is a significant need for an effective multivalent Shigella vaccine that targets the most prevalent serotypes. Most Shigella vaccines under development utilize serotype-specific lipopolysaccharides (LPSs) as a major component based on protection and epidemiological data. As vaccine formulations advance
Immunology, 157(4), 283-295 (2019-05-24)
Over the last decade there has been an explosion in complement therapies; one-third of the drugs in the clinic or in development target C5 protein. Eculizumab, a monoclonal antibody (mAb) that binds C5 and blocks its cleavage by the convertase
Frontiers in oncology, 10, 20-20 (2020-03-03)
Antibodies directed against CD22 have been used in radioimmunotherapy (RIT) clinical trials to treat patients with diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) with promising results. However, relevant preclinical models are needed to facilitate the evaluation and optimization of new protocols. Spontaneous