Merck
11418467001
Roche
Chymotrypsin in Sequenzierqualität
from bovine pancreas
Synonym(e):
Chymotrypsin, Protease
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Biologische Quelle
bovine pancreas
Qualitätsniveau
Assay
≥90%
Form
lyophilized (salt-free)
Spezifische Aktivität
≥70 units/mg protein (at 25 °C, with ATEE as a substrate)
Mol-Gew.
Mr 25 kDa
Verpackung
pkg of 4 × 25 μg
Hersteller/Markenname
Roche
Methode(n)
protein sequencing: suitable
Optimaler pH-Wert
7.0-9.0
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Chymotrypsin in Sequenzierqualität wird als spezifische Protease in reiner Form aus dem Rinderpankreas isoliert.
Spezifität
Serinendopeptidase, die spezifisch Peptidbindungen am C-Terminial von Tyr, Phe und Trp hydrolysiert. Leu, Met, Ala, Asp und Glu werden mit geringerer Ausbeute gespalten. Wirkt auch auf Amide und Ester von anfälligen Aminosäuren. Die Spezifität von Chymotrypsin in Sequenzierqualität wird mit Melittin als Substrat geprüft.
Anwendung
Chymotrypsin in Sequenzierqualität für die Hydrolyse von Proteinen durch Chymotrypsin allein oder in Kombination mit anderen Proteasen. Es eignet sich für Peptid-Mapping, Fingerabdrucknahme und Sequenzanalyse.
Qualität
Reinheit: Frei von Verunreinigungen, die mit der spezifischen Spaltung oder Separation von Peptiden in der Umkehrphasen-HPLC interferieren können.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Die empfohlene Enzymmenge ist 1/200 bis 1/20 der Proteinmenge nach Gewicht.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): 2 bis 8 °C
Eine Lösung in 1 mM HCI kann bei 2 bis 8 °C etwa 1 Woche lang gelagert werden.
Inhibitoren: Aprotinin, DFP, PMSF, Phenothiazin-N-carbonylchlorid, TPCK, ZPCK, α2-Macroglobulin, α1-Antitrypsin, Sojabohen-Trypsininhibitor und Chymostatin. Keine Hemmung durch APMSF.
Rekonstituierung
Das lyophilisierte Chymotrypsin in Sequenzierqualität in 1mM HCl auflösen. Die zu sequenzierenden Proteine werden im Verdaupuffer (100mM Tris-HCl, 10mM CaCl2, pH-Wert 7,8) aufgelöst.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Virus-encoded proteinases and proteolytic processing in the Nidovirales.
J Ziebuhr et al.
The Journal of general virology, 81(Pt 4), 853-879 (2000-03-22)
Wei-Qiang Chen et al.
Amino acids, 44(5), 1381-1389 (2013-03-21)
The protocol consists of running a native gel with in-gel digestion by proteases, subsequent mass spectrometrical determination of protein sequence and modifications, followed by electro-elution and conformational analysis using melting point and circular dichroism. Finally, the eluted protein is tested
Coagulation factor IX analysis in bioreactor cell culture supernatant predicts quality of the purified product.
Zacchi, et al.
Communications biology, 4, 390-390 (2021)