Merck
11363743001
Roche
Nutridoma-CS
suitable for hybridoma, solution, pkg of 10 mL (50x)
Synonym(e):
Serumersatz
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Sterilität
sterile; 0.2 μm filtered
Qualitätsniveau
Form
solution
Verpackung
pkg of 10 mL (50x)
Hersteller/Markenname
Roche
Konzentration
50 ×
Methode(n)
cell culture | hybridoma: suitable
Verunreinigungen
mycoplasma, tested
100 EU/mL endotoxin (LAL test)
Löslichkeit
water: miscible
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Nutridoma-CS ist eine Serumersatzlösung, die bei Zugabe zu einer Suspension die Zellproliferation fördert. Ihr Hauptbestandteil ist β-D-Xylopyranose, dank deren ringförmigem Zuckermolekül Zellen in einer Suspension wachsen können, die kein Serum enthält.
Anwendung
Inhalt
Lösung, 50-fache Konzentration, biochemisch definiert, gefiltert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße, serumfreier Medienzusatz bestehend aus Albumin, Insulin, Transferrin, mehreren Zytokinen, einer Cholesterinquelle und anderen definierten, organischen und anorganischen Verbindungen. Nutridoma-CS enthält humanes Protein.
Biochemisch definierter Zusatz als Ersatz für fötales Rinderserum (FBS) in Kulturen von Hybridomzellen. Nutridoma-CS unterstützt das Wachstum von aus SP2/0, P3x63Ag8.653 und NS-1 gewonnenen Hybridomzellen. Seine Formulierung ist speziell darauf ausgelegt, bei Selektions- und Klonungsverfahren in serumfreien Zellkulturen ohne Feeder-Zellen ein optimales Wachstum von frisch fusionierten Hybridomzellen zu gewährleisten.
Nutridoma-CS wird verwendet als Zusatz zu Neurobasal-Medium für die Kultivierung von Linien humaner embryonaler Stammzellen (hESC).
Einheitendefinition
Endotoxin (LAL): 100 EE/ml, Mycoplasma-getestet
Physikalische Form
Lösung (50-fache Konzentration, pH-Wert 7,4); steril. Die Proteinkonzentration liegt unter 1 mg/ml bei 2%iger (1x) Arbeitskonzentration.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: Nutridoma-CS (50x) wird im Verhältnis 1:50 (v/v) mit einem Basalmedium verdünnt. Die Verwendung von RPMI 1640 wird unbedingt empfohlen. Die endgültige Proteinkonzentration liegt bei unter 1 mg/ml. Das endgültige Medium sollte außerdem L-Glutamin und β-Mercaptoethanol enthalten.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Rechtliche Hinweise
Nutridoma is a trademark of Roche
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Debora Steiner et al.
Nature biotechnology, 28(4), 361-364 (2010-03-31)
Undifferentiated human embryonic stem cells (hESCs) are currently propagated on a relatively small scale as monolayer colonies. Culture of hESCs as floating aggregates is widely used for induction of differentiation into embryoid bodies. Here we show that hESC lines can
Mariana Capurro et al.
Gastroenterology, 125(1), 89-97 (2003-07-10)
Early detection of hepatocellular carcinoma (HCC) is critical for successful treatment. However, the differential diagnosis between HCC and benign hepatic lesions is sometimes difficult and new biochemical markers for HCC are required. It has been reported that glypican-3 (GPC3) messenger
Oliver Sterthaus et al.
Cellular reprogramming, 16(3), 185-195 (2014-05-09)
Four normal-karyotype human embryonic stem cell (hESC) lines were generated using the same protocol and maintained under identical conditions. Despite these precautions, gene expression patterns were found to be dissimilar among the four lines. The observed differences were typical of