Merck
11088939001
Roche
Tumornekrosefaktor-α, human (hTNF-α)
recombinant (yeast)
Synonym(e):
Humaner Tumornekrosefaktor, hTNF
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in yeast
Assay
≥95% (SDS-PAGE)
Form
solution
Wirksamkeit
≤0.01 ng/mL EC50
Spezifische Aktivität
>1*10^8 U/mg
Mol-Gew.
17,000 Da
Verpackung
pkg of 1,000,000 U (10 μg, 1ml)
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Verunreinigungen
<0.1 EU/μgtested (LAL test)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TNF(7124)
Allgemeine Beschreibung
>1 x 108 E/mg, < 0,01 ng/ml (hTNF-a, NIBSC, Interimsstandard, 87/650); es ist mindestens die gleiche spezifische Aktivität (EC50) im Vergleich zum angegebenen Standard gewährleistet.
Spezifität
Humanes hTNF-α ist wirksam auf menschlichen und murinen Zellen.
Speziesspezifität: Mensch, Maus
Anwendung
Tumornekrosefaktor-α (hTNF-α)
  • Weist eine zytolytische und/oder zytostatische Aktivität auf verschiedenen umgewandelten Zelllinien auf.
  • Weist aktivierende und wachstumsstimulierende Aktivitäten auf verschiedenen normalen Zellen auf.
  • Weist in vitro auf vielen Zelltypen eine antivirale Aktivität auf.
  • Kann die Tumornekrose von bestimmten Tumoren in vivo verursachen.
Biochem./physiol. Wirkung
Rezeptoren p55 und p75, die zur TNFR-Genfamilie gehören, vermitteln die biologische Aktivität von TNF-α und werden auf der Oberfläche verschiedener Zelltypen koexprimiert. Die pleiotropische Wirkung von TNF-α wird durch die Bindung an einen der beiden Rezeptoren ausgelöst.
Qualität
Reinheit: >95 %(SDS-PAGE)
Endotoxinspiegel: <0,1 EU/μg (LAL-Test), <10 EU/ml (LAL-Test)
Sequenz
Eine Polypeptidkette (157 Aminosäuren), identisch mit dem natürlichen hTNF-α.
Kettenlänge 157 AS
Einheitendefinition
Definition von EC50: Die Menge von hTNF-α, die zur Vermittlung der halbmaximalen Zytotoxizität (MTT-Spaltung) mit WEHI-164-Zellen in Gegenwart von Aktinomycin D erforderlich ist (1 Einheit entspricht ≤0,01 ng/ml).
Physikalische Form
Lösung, filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 1 ng
Für die vollständige Zelllyse von empfindlichen Zelllinien wird etwa 1 ng/ml empfohlen.
Arbeitslösung: Verdünnen Sie die konzentrierte hTNF-α-Lösung (10 μg/ml) mit PBS oder Kulturmedium, das BSA (oder HSA), 1 mg/ml (0,1 %) oder Serum, 1 bis 10 %, enthält.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Es wird empfohlen, die Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C aufzubewahren.
Hinweis: Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet. 1 EU entspricht 0,1 ng
Lagerklassenschlüssel
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
P De Cesaris et al.
The Journal of biological chemistry, 274(41), 28978-28982 (1999-10-03)
Tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) is a cytokine implicated in the pathogenesis of numerous chronic and acute inflammatory conditions. We have previously shown that mouse Sertoli cells respond to TNF-alpha by increasing interleukin-6 production and intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) expression
Rajitha Indukuri et al.
Frontiers in endocrinology, 12, 650625-650625 (2021-04-17)
Inflammation is a primary component of both initiation and promotion of colorectal cancer (CRC). Cytokines secreted by macrophages, including tumor necrosis factor alpha (TNFα), activates the pro-survival transcription factor complex NFκB. The precise mechanism of NFκB in CRC is not