Merck
10838039001
Roche
Fibronektin
from human plasma
Synonym(e):
Fibronectin
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352207
Biologische Quelle
human plasma
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile; 0.2 μm filtered
Assay
95% (SDS-PAGE)
Form
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
Mol-Gew.
440 kDa
Verpackung
pkg of 5 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Lagerbedingungen
avoid repeated freeze/thaw cycles
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... FN1(2335)
Allgemeine Beschreibung
Fibronektin ist für die zellulären Interaktionen mit der extrazellulären Matrix verantwortlich. Es hat Einfluss auf Zelladhäsion, -migration, -wachstum und -differenzierung. Es handelt sich um eine lösliche Komponente von Plasma und anderen Körperflüssigkeiten. Darüber hinaus ist es auch Teil der unlöslichen extrazellulären Matrix.
Spezifität
Auf den meisten Säugerzellen aktiv
Anwendung
Fibronektin fördert die Anhaftung und die darauffolgende Ausbreitung vieler Zellen. Es wird für die Beschichtung von Kulturschalen verwendet.
Testmethode
Auf Förderung der Haftung von 3T3-(NR6-)Zellen (XTT-Spaltung) getestet.
Physikalische Form
Lyophilisat (mit 1,126 mg Glycin und 0,058 mg Natriumchlorid pro mg Fibronektin), vor der Lyophilisierung filtriert durch eine Membran mit 0,2 μm Porengröße.
Angaben zur Herstellung
Arbeitskonzentration: 5 μg/cm2
5 μg/cm2 für die Beschichtung von Zellkulturgefäßen
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Die rekonstituierte Lösung ist stabil bei -15 bis -25 °C.
Hinweis: Die rekonstituierte Lösung in Aliquoten bei -15 bis -25 °C lagern.
Wiederholtes Einfrieren und Auftauen ist zu vermeiden.
Rekonstituierung
1 bzw. 5 ml steriles Wasser zugeben, um eine Endkonzentration von 1 mg/ml zu erhalten. Zum Lösen 30 bis 60 Minuten bei 37 °C inkubieren. Nicht schütteln.
Nach der Rekonstitution kann die Lösung eine kleine Menge an unlöslichem aggregiertem Material enthalten. Diese Aggregate sind ein für Fibronektin inhärentes Phänomen und wirken sich nicht auf die Produktleistung aus.
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren geeignet.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Daniella Penko et al.
Islets, 3(3), 73-79 (2011-04-12)
Pancreatic islet transplantation is limited by extensive apoptosis and suboptimal function of the implanted islets in the longer term. Endothelial progenitor cells (EPC) may be ideal for enhancing both the survival and function of transplanted islets. Here, we describe for
Daniella Penko et al.
Cell transplantation, 24(1), 37-48 (2013-09-28)
The success of pancreatic islet transplantation is limited by delayed engraftment and suboptimal function in the longer term. Endothelial progenitor cells (EPCs) represent a potential cellular therapy that may improve the engraftment of transplanted pancreatic islets. In addition, EPCs may
Isabel Fernández-Pisonero et al.
Cell reports, 38(11), 110522-110522 (2022-03-17)
A missense change in RRAS2 (Gln72 to Leu), analogous to the Gln61-to-Leu mutation of RAS oncoproteins, has been identified as a long-tail hotspot mutation in cancer and Noonan syndrome. However, the relevance of this mutation for in vivo tumorigenesis remains understudied.
Sayan Chakraborty et al.
Nature communications, 12(1), 6349-6349 (2021-11-05)
An orchestrated wound healing program drives skin repair via collective epidermal cell proliferation and migration. However, the molecular determinants of the tissue microenvironment supporting wound healing remain poorly understood. Herein we discover that proteoglycan Agrin is enriched within the early
Yi-Ting Yeh et al.
PLoS pathogens, 18(3), e1010309-e1010309 (2022-03-23)
The eggs of the parasitic blood fluke, Schistosoma, are the main drivers of the chronic pathologies associated with schistosomiasis, a disease of poverty afflicting approximately 220 million people worldwide. Eggs laid by Schistosoma mansoni in the bloodstream of the host
Artikel
The extracellular matrix (ECM) is secreted by cells and surrounds them in tissues.
3D cell culture overview. Learn about 2D vs 3D cell culture, advantages of 3D cell culture, and techniques available to develop 3D cell models
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Protokolle
Dilute fibronectin to the desired concentration. Optimum conditions for attachment are dependent on cell type and application. The typical coating concentration is 1 – 5 ug/cm2.Fibronectin coating protocol, products, and FAQs.