Merck
10791156001
Roche
Endoproteinase Glu-C (V8-Protease)
from Staphylococcus aureus V8
Synonym(e):
Protease v8, V8-Protease
About This Item
EC-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
Form
lyophilized (salt-free)
Spezifische Aktivität
20 U/mg
Mol-Gew.
30 kDa
Verpackung
pkg of 2 mg
Hersteller/Markenname
Roche
Optimaler pH-Wert
8.0-8.5
Allgemeine Beschreibung
Bei 25 °C mit Z-Phe-Leu-Glu-4-Nitranilid als Substrat (etwa 500 /mg Lyophilisat bei 37 °C mit Casein als Substrat).
Endoproteinase Glu-C ist eine Staphylokokken-Serinproteinase. Sie wird durch DFP, α2-Macroglobulin und TLCK gehemmt.
Approximately 20 U/mg lyophilizate at +25°C with Z-Phe-Leu-Glu-4-nitranilide as the substrate (approximately 500 U/mg lyophilizate at +37°C with casein as the substrate).
Spezifität
Hitzeinaktivierung: Endoproteinase Glu-C wird durch zehnminütiges Sieden inaktiviert.
Anwendung
Endoproteinase Glu-C (V8-Protease) zur Proteinstrukturanalyse und zur Sequenzanalyse verwenden.
Biochem./physiol. Wirkung
Endoproteinase Glu-C dient der spezifischen Hydrolyse von Peptid- und Esterbindungen auf der Carboxylseite von Glu bzw. (je nach verwendetem Puffer) sowohl von Glu als auch von Asp.
Angaben zur Herstellung
Aktivator: Das Enzym entfaltet bei Vorhandensein von SH-Reagenzien seine maximale Aktivität.
Arbeitskonzentration: 1 bis 5 mM
Arbeitslösung: Als Lösungsmittel wird 50 mM Ammoniumacetat mit einem pH-Wert von 4,0 (2 mg/mL) empfohlen.
Lagerbedingungen (Arbeitslösung): -15 bis -25 °C
Das Enzym (2 mg/mL in 50 mM Ammoniumacetat, pH 4,0) ist beim Einfrieren in Aliquoten und bei nur einmaligem Auftauen mindestens einen Monat lang stabil.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (trocken lagern)
Sonstige Hinweise
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht für den Einsatz in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Piktogramme
Exclamation markHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Rosalynn C Molden et al.
Current protocols in protein science, 77, 23-23 (2014-08-02)
Histones are chromatin proteins that are highly modified with many different types of post-translational modifications. These modifications act in concert to regulate a number of chromatin-related processes. However, identification and quantification of co-occurring histone post-translational modifications is challenging because there
Marion Avril et al.
PLoS pathogens, 9(6), e1003430-e1003430 (2013-07-05)
During blood stage infection, Plasmodium falciparum infected erythrocytes (IE) bind to host blood vessels. This virulence determinant enables parasites to evade spleen-dependent killing mechanisms, but paradoxically in some cases may reduce parasite fitness by killing the host. Adhesion of infected
Tianshi Wang et al.
Molecular cell, 75(4), 823-834 (2019-07-16)
Sirt3, as a major mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide (NAD)-dependent deacetylase, is required for mitochondrial metabolic adaption to various stresses. However, how to regulate Sirt3 activity responding to metabolic stress remains largely unknown. Here, we report Sirt3 as a SUMOylated protein in