Merck
ZWACID012
Milli-Q
ROCare A
Acid cleaning chemical removes scaling from RO membranes
Synonym(e):
ROCare
About This Item
UNSPSC-Code:
41104210
eCl@ss:
33050190
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
removes scaling from RO membranes
Verpackung
pkg of 12 packs
Kompatibilität
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
ROCare ist ein säurehaltiger Reiniger, der Wasseraufbereitungssysteme schützt, indem er den Großteil des auf der Oberfläche der Umkehrosmose(RO)-Membranen abgelagerten Wassersteins effektiv entfernt.
Der säurehaltige Reiniger wird in einem Beutel geliefert. Nach Gebrauch wird der leere Beutel verworfen. Der Reiniger ist nach Aufforderung durch das System regelmäßig zu verwenden bzw. immer dann, wenn der Prozentsatz der Zurückweisungen der RO um mehr als 5 % zurückgeht oder die Fließrate des RO-Durchlaufs infolge der Ablagerung von Wasserstein um mehr als 10 % fällt.
Der ROCare A-Beutel reinigt RO-Membranen, die Milli-Q® HR 7000, Milli-Q® IX 7003/05/10/15 und Elix® Advantage Wasseraufbereitungssysteme unterstützen.
Anwendung
Entfernt Schuppung von RO-Membranen.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Mittel zum Schutz vor Kesselsteinbildung
  • pH 2 in wässriger Lösung
  • Enthält 12 Packungen
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials