Wichtige Dokumente
ZFCBIQXDE
Milli-Q
Länderspezifische Box Milli-Q® IQ Systeme
Available only in Germany and Austria
Synonym(e):
Länderspezifische Box Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 DE
About This Item
UNSPSC-Code:
41104214
NACRES:
JA.13
Verpackung
pkg of 1 kit
Verfügbarkeit
available only in (Germany and Austria)
Kompatibilität
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Allgemeine Beschreibung
Die länderspezifische Box für Milli-Q® IQ 7003/05/10/15 ist ein Montagezubehör, das eine gedruckte Kurzanleitung, eine Gebrauchsanweisung in der lokalen Sprache und auf Englisch auf einem USB-Stick und ein an das lokale Stromnetz angepasstes Stromkabel enthält.
Anwendung
Die Bestandteile der länderspezifischen Box unterstützen Anwender dabei, die benötigten Informationen für die korrekte Verwendung ihres Systems schnell zu finden und das Gerät mit dem lokalen Stromnetzt zu verbinden.
Rechtliche Hinweise
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany