ZFA100001
A10® TOC-Monitor
suitable for water monitoring
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Empfohlene Produkte
Verpackung
pkg of 1 unit
Anwendung(en)
water monitoring
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Der A10®-TOC-Monitor kann zur akkuraten Online-Messung des Gehalts an gesamtem organischem Kohlenstoff (Total Organic Carbon, TOC) in von Milli-Q®-Wasseraufbereitungssystemen bereitgestelltem hochreinem Wasser ohne integrierten TOC-Monitor verwendet werden. Es ist mit allen Laborsystemen für hochreines Wasser kompatibel.
Anwendung
Der A10® TOC-Monitor ist das ideale Zubehör für den Einsatz in der Wasserüberwachung. Berichten zufolge wurde er zur Messung des Gehalts an organischen Stoffen/TOC in gereinigtem Wasser und in Wasser verwendet, das als Eluat in LC-MS-Studien eingesetzt wurde.
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Hohe Genauigkeit durch vollständige Oxidation von organischen Stoffen bis zur Endpunkt-Reaktion, dank Oxidations- und Leitfähigkeitsmessungen innerhalb derselben Zelle.
- Bereich (1–999) und Genauigkeit bestehen USP- und EP-Eignungstests gemäß Standardverfahren und Spezifikationen des Milli-Q®-Qualitätssicherungssystems.
- Die Rückverfolgbarkeit der Messausrüstung wird gemäß Milli-Q®-Kalibrierungssystem durchgeführt. Die Zertifizierung der Kalibrierung wird mitgeliefert, um den Anforderungen der Industrie gerecht zu werden. Der A10®-TOC-Monitor kann auf Anfrage des Benutzers neu kalibriert werden und wurde so konzipiert, dass die Eignungstestanforderungen gemäß USP <643> berücksichtigt werden.
Rechtliche Hinweise
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
P W M H Smeets et al.
Water research, 40(17), 3239-3248 (2006-08-30)
To determine the disinfection efficacy of ozonation, water companies can apply several disinfection calculation methods. The goal of this study was to evaluate the use of the T10 and continuous stirred tank reactor (CSTR) method to extrapolate inactivation rates of