Merck
XX6602500
Millipore
Lösungsmittel-Filterspender, 25 mm
Synonym(e):
Filterspender, Lösungsmittelspender
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PTFE gasket
PTFE seal
PTFE tubing
borosilicate glass flask
glass elbow(s)
glass nozzle (for dispensing)
neoprene bulb
neoprene stopper
stainless steel holder (for filter)
Qualitätsniveau
Methode(n)
vacuum filtration: suitable
Höhe
31.8 cm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
3.9 cm2
Kolbenkapazität
1 L
Anwendung(en)
filtration
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Ultrareine Abgabe von kleinen Lösungsmittelvolumina mittels Spritzflaschenmechanismus. Diese mittels manuellem Druck betriebene Dosiervorrichtung verfügt über eine Filterhalterung mit Abgabeschlauch. Für die gerichtete Abgabe filtrierten Lösungsmittels an Oberflächen.
Eigenschaften und Vorteile:
•Aufgrund der integrierten Handpumpe ist keine externe Pumpe erforderlich
•Fasst bis zu 1 L Lösungsmittel
Anwendungen:
Lösungsmittelfiltration vor Kontaminationsanalysen, Lösungsmittelspülung von Maschinenteilen und Auffangbehältern
XX6602500 Lösungsmittel-Filterspender
Ersatzteile
XX6602501 Flasche und Neopren-Stopfen
XX3002502 Dichtung für Filterhalterung, PTFE
XX3002510 Trägernetz für Filterhalterung, Edelstahl