Wichtige Dokumente
XX6504730
Millipore
Verfärbungstest-Ausrüstung
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Allergie-Testkit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materialien
PVC bottle (for sample collection)
PVC bottle (for solvent dispensing)
aluminum assembly (for filter holder)
polyethylene bottle (for sample collection)
polyethylene bottle (for solvent dispensing)
stainless steel assembly (for filter holder)
Qualitätsniveau
Höhe
12.5 cm (4.9 in.)
Länge
36.8 cm
Breite
23.5 cm (9.25 in.)
Gewicht
4.5 kg (9.9 lb)
Kompatibilität
for use with Patch Test Kit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Unsere Verfärbungstest-Ausrüstung ist eine Komplettlösung für die Sammlung von Feldproben und Analyse von Hydraulikölen auf Kohlenwasserstoffbasis, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Sie erlaubt den Nachweis wesentlicher Veränderungen der Sauberkeit durch zuverlässige, empfindliche kolorimetrische Analyse.
  • Überwachung der partikulären Verschmutzung von Hydraulikölen auf Kohlenwasserstoffbasis, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen
  • Normtafeln für den visuellen Vergleich mit anerkannten Standard-Verunreinigungsgraden
  • Testgenauigkeit ist ausreichend, um bedeutsame Veränderungen des Verschmutzungsgrades festzustellen
  • Enthält Filter für 100 Tests
Eigenschaften und Vorteile:
  • Enthält genug Verbrauchsmaterial für 100 Tests
  • Befindet sich in einer leichten, handlichen Tragetasche
  • Normtafeln für den visuellen Vergleich mit anerkannten Standard-Verunreinigungsgraden
Anwendungen: Feldanalyse der Verunreinigung von Hydraulikölen auf Kohlenwasserstoffbasis, Wasser, Schmierölen und verwandten Produkten
Katalognummer der Ausrüstung
XX6504730 Verfärbungstest-Ausrüstung
Komponenten
PD1504700 PetriSlides für die Analyse der Verunreinigung
SMWP02500 MF-Millipore-Membranfilter, 5,0 μm, 25 mm, weiß, schlicht, 100
SMWP04700 MF-Millipore-Membranfilter, 5,0 μm, 47 mm, weiß, schlicht, 100
XX6200006P Filterpinzette, stumpfes Ende, Edelstahl
XX6200035 Handvakuumpumpe, Edelstahl
XX6300120 Verfärbungstest-Filterhalter-Baugruppe
XX6504704-Lösungsmittel-Spenderflasche
XX6504707 Swinnex 25 mm mit Rückdruck-Schutzsieb
XX6504709 PVC-Flasche, 120 mL
XX6504710 Vakuumschlauch, 1/8", Fluorelastomer
XX6504713 Farbführer für Flüssigkeitskontrollen in der Schifffahrt 1
Ersatzteile für transparente Sortierung und Filtrierung
XX2004701 Trichter- Sperrring
XX2004703 Dichtung, PTFE
XX4004714 Sperrringdichtung, PTFE
XX6300123 O-Ring, 2-233, Buna-N
XX6504708 Edelstahlhalterbasis
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
The Millipore® Patch Test Kit is a portable kit for the collection and testing of hydraulic fluids, bulk chemicals, boiler water, and lubricating oils. The kit includes consumables for 100 tests.