Wichtige Dokumente
XX42P0B68
Millipore
Unterteil der Standard-Filtrationsleiste
About This Item
UNSPSC-Code:
23151800
eCl@ss:
32031690
Materialien
acrylic
Hersteller/Markenname
Pellicon®
Parameter
7 bar max. inlet pressure (100 psi)
Höhe
25.4 cm (10 in.)
Länge
27.9 cm
Breite
19 cm
Gewicht
24 kg
Rechtliche Hinweise
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany