XX1007615
Mikroskop-Objektträger
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonym(e):
Glas-Mikroskopobjektträger, Laborobjektträger
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Empfohlene Produkte
Materialien
glass fiber slide
Qualitätsniveau
Höhe
7.6 cm (3 in.)
Breite
5.0 cm (2 in.)
Kompatibilität
for use with Patch Test Kit
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Ein Mikroskop-Objektträger ist für die Entnahme verschiedener Proben wie der gesamten Spezies, Körperpartien einer Spezies sowie histologischer Schnitte sowohl zu Referenz- als auch zu Forschungszwecken vorgesehen. Er spielt eine wichtige Rolle in der Histologie, Tiermedizin, Forensik und Medizin. Der Mikroskop-Objektträger fungiert als Zubehörteil für Filterhalter bei der Probenvorbereitung.
Anwendung
Mikroskop-Objektträger werden für histologische Untersuchungen von nekrotischem Gewebe und Epithelablagerungen verwendet.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Thomas Schmid et al.
Polymers, 13(13) (2021-07-03)
Microscope slide collections represent extremely valuable depositories of research material in a natural history, forensic, veterinary, and medical context. Unfortunately, most mounting media of these slides deteriorate over time, with the reason for this not yet understood at all. In