Merck
XF2014725
Millipore
Millipore Kit für analytische Edelstahlfilterhalterungen
47 mm, stainless steel, 250 mL funnel
Synonym(e):
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.43
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel cover (for funnel)
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Höhe
19.4 cm
Durchmesser
7.6 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Trichterkapazität
250 mL
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Die analytischen Filterhalter aus Edelstahl sind für die Vakuumfiltration von Proben für die bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse konzipiert.
Anwendung
Bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen für Proben von bis zu 250 ml erhältlich.
  • Die Halterung mit 250-ml-Trichter ist mit einem Trichterdeckel versehen, der mit einer Zubehörfiltereinheit belüftet werden kann.
  • Kann autoklaviert oder abgeflammt werden
Prinzip
Vakuum