Merck
XF2014710
Millipore
Millipore Kit für analytische Edelstahlfilterhalterungen
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
Synonym(e):
Filter holder kit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104900
NACRES:
NB.24
Materialien
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Leistungsmerkmale
autoclavable
Höhe
15.6  cm
Durchmesser
6.2 cm
Filterdurchm.
47 mm
Filtrationsfläche
9 cm2
Trichterkapazität
100 mL
Fitting
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Allgemeine Beschreibung
Die analytischen Filterhalter aus Edelstahl sind für die Vakuumfiltration von Proben für die bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse konzipiert.
Anwendung
Bakteriologische oder Partikelkontaminationsanalyse
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • In drei Durchmessern mit vier verfügbaren Trichtergrößen für Proben von bis zu 250 ml erhältlich
  • Die Halterung mit 250-ml-Trichter ist mit einem Trichterdeckel versehen, der mit einer Zubehörfiltereinheit belüftet werden kann.
  • Kann autoklaviert oder abgeflammt werden
Prinzip
Vakuum