Merck
VSWP04700
Millipore
MF-Millipore-Membranfilter, Porengröße 0,025 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonym(e):
MCE-Membranfilter, Porengröße 0,025 μm
About This Item
UNSPSC-Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materialien
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Qualitätsniveau
Beschreibung
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
MF-Millipore
Millipore
Parameter
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Durchmesser
47 mm
Filterdurchm.
47 mm
Dicke
100 μm
Gravimetrisch bestimmte extrahierbare Substanzen
1.5%
Brechungsindex
n/D 1.5
Matrix
MF-Millipore
Porengröße
0.025 μm pore size
72 % porosity
Blasenpunkt
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: VSWP
Anwendung
Mikrodialyse von DNA und Proteinen
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Allgemeine Laborfiltration
  • Verwendungszweck: Retention oder Entfernung von biologischen Verunreinigungen
  • Anwendungshinweise: Die Sterilfiltration von Flüssigkeiten durch eine Membran mit einer Porengröße von 0,2 μm (oder kleiner) entfernt biologische Verunreinigungen, einschließlich Bakterien, Schimmelpilze und Hefe, wirksam. Für die selektive Rückhaltung von größeren biologischen Verunreinigungen kann eine Flüssigfiltration durch Membranen mit einer Porengröße von 0,45 μm (oder größer) eingesetzt werden, um Mikroorganismen einzufangen und ihr Wachstum für die nachfolgende Kultivierung und Analyse zu fördern.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort, fernab von Wärmequellen aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes