UFC40DV25
Ultrafree-CL Zentrifugen-Filter
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Synonym(e):
Centrifuge filter
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilität
non-sterile
Leistungsmerkmale
holdup volume 10 μL
Hersteller/Markenname
Ultrafree®
Parameter
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
77 mm
Durchmesser
16.3 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Arbeitsvolumen
2 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.65 μm pore size
Anwendung(en)
sample preparation
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
•Fünf verschiedene Porengrößen von 0,1 bis 5,0 µm
•Vorsterilisierte Einheiten sind ebenfalls erhältlich
•Schnelle Filtration und hochgradig reproduzierbare Leistung
•Verwendung in Festwinkelrotoren für 1,5-mL-Röhrchen
Anwendungen
•Entfernen von Teilchen und Niederschlägen aus wässrigen und einigen lösungsmittelbasierten Proben
•Ideal für die Verwendung mit Protein- und Nukleinsäurelösungen
Anwendung
Physikalische Form
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
10-13 - German Storage Class 10 to 13