UFC201024
Amicon® Ultra Zentrifugenfilter, 10 kDa MWCO
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
Synonym(e):
Zentrifugenkonzentrator, 10 kDa MWCO, 2 ml Probenvolumen
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Amicon®
Hersteller/Markenname
Amicon® Ultra
Parameter
2 mL sample volume
Methode(n)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Länge
119.7 mm
Durchmesser
15.9 mm
Filtrationsfläche
1 cm2
Volumen
2 mL
Porengröße
10 kDa MWCO
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Ultrafiltration mit einer Ultracel®-Membran mit 10.000-Dalton-Molekulargewichtsausschlussgrenze.
- Konzentration von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren oder Mikroorganismen enthalten.
- Aufreinigung von makromolekularen Komponenten aus Gewebekulturextrakten oder Zelllysaten.
- Primer-Entfernung, PCR-Reinigung, Entfernung von Linkern oder makromolekularen Markierung aus einer Reaktionsmischung und Proteinentfernung vor der HPLC.
- Entsalzung, Pufferaustausch und Proteindialyse.
- Größenausschluss und Proteinfraktionierung.
- zum Reduzieren großer Volumen biologischer Flüssigkeiten vor der Isolierung von extrazellulären Vesikeln (EV) oder zum Konzentrieren von EV
- Konzentrieren von biologischen Proben, die Antigene, Antikörper, Enzyme, Nukleinsäuren (DNA/RNA-Proben, einzel- oder doppelsträngig), Mikroorganismen, Säuleneluate und aufgereinigte Proben enthalten Aufreinigung von makromolekularen Komponenten in Zellkulturextrakten und Zelllysaten, Entfernen von Primern, Linkern oder Molekülmarkierungen aus einer Reaktionsmischung sowie Proteinentfernung vor der Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC)
- Entsalzung, Pufferaustausch oder Diafiltration
Leistungsmerkmale und Vorteile
- Amicon® Ultra 2 ml 10 K 24 PK
- konzentriert 2 ml bis auf 15–70 μl herab
- 98 % Probenrückgewinnung
- schnelle Verarbeitungszeit – 10 bis 30 Minuten Abschleuderzeiten
- Entwickelter Dead Stop
- Umkehrschleuderfunktion sorgt für einheitliche Rückgewinnungen
- Ultracel® regenerierte Cellulosemembran mit 10-kDa-NMWCO ermöglicht eine Retentatrückgewinnung von mehr als 90 %
- Konzentriert 2 ml runter auf 15-70 μl
- 98 % Probenrückgewinnung
- Schnelle Verarbeitungsdauer: 10–30 Minuten Abschleuderzeit
- Entwickelter Dead Stop
- Die Fähigkeit für eine umgekehrte Rotationsrichtung bietet konsistente Rückgewinnungen
Verlinkung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Not finding the right product?
Try our Produkt-Auswahlhilfe.
Artikel
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.