Merck
TX0278
Supelco
Tetrahydrofuran
≥99% (GC), reagent
Synonym(e):
Diethylene oxide, Butylenoxid, Oxolan, Tetramethylenoxid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H8O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
72.11
Beilstein:
102391
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12191504
EG-Index-Nummer:
203-726-8
product name
Tetrahydrofuran, Reagent
Dampfdichte
2.5 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
114 mmHg ( 15 °C)
143 mmHg ( 20 °C)
Assay
≥99% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
610 °F
Expl.-Gr.
1.8-11.8 %
Verunreinigungen
≤0.05% Water (H2O)
Farbe
APHA: ≤10
Brechungsindex
n20/D 1.407 (lit.)
pH-Wert
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−108 °C (lit.)
Übergangstemp.
flash point -21.5 °C
Dichte
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChIKey
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
Hinweis zur Analyse
Assay (GC): 99% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Water (H2O): 0.05% max
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-6.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-21.2 °C - closed cup