SX0355
Sodium Borate, Decahydrate
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonym(e):
Sodium Tetraborate, Dodecahydrate, Borax
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
meets USP/NF
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.213 hPa ( 20 °C)
Assay
99.5-105.0%
Form
crystals or granules
Verunreinigungen
≤0.005% Insoluble matter
Farbe
white
pH-Wert
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
mp (Schmelzpunkt)
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Löslichkeit
49.74 g/L
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Kationenspuren
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Na+].[Na+].B([O-])(OB([O-])OB=O)OB=O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
InChIKey
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH SVHC Candidate List