Merck
SX0206A
Supelco
Silbernitrat -Lösung
0.10N
Synonym(e):
normality
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
AgNO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.87
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
51473502
Agentur
traceable to NIST
pH-Wert
4-5 (20 °C in H2O)
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
SMILES String
[Ag]
InChI
1S/Ag.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
InChIKey
SQGYOTSLMSWVJD-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Silver nitrate solution (0.10N)
SX0206A-2 500ml Glass Bottle
Spezifikationen
Tolerance: ±0.0001N
Hinweis zur Analyse
Color Limit: "10 max."
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable