Merck
SW03A47HH3
Millipore
Milligard®, 0,2 µm nominal, Opticap®-Kapsel
OptiScale® 47, filtration area 17.7 cm2, pore size 0.2 μm
Synonym(e):
Optiscale Capsule Filter Milligard 0.2 μm 1/4 in. HB/HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materialien
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
mixed cellulose esters (MCE)
polycarbonate
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 47
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
OptiScale®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
prefiltration: suitable
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
1/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Verunreinigungen
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Matrix
Milligard®
Porengröße
0.2 μm nominal pore size
0.2 μm pore size
Fitting
inlet hose barb
outlet hose barb
(6 mm (1/4 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Konfiguration: Kapsel
Leistungsmerkmale und Vorteile
Format: Einzelschicht
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung (Retention) von Organismen: Bakteriell
  • Wirkungsweise: Filtration (Größenausschluss)
  • Anwendung: Proteinreinigung
  • Verwendungszweck: Reduziert oder Entfernt Mikroorganismen/Keimbelastung
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Installations- und Benetzungsanweisungen im OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Lagerung: Lesen Sie bitte das OPTISCALE®-25-Benutzerhandbuch
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 121 °C; nicht inline dampfsterilisierbar
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit einer Wassermenge von ≥100 ml
Rechtliche Hinweise
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2