Merck
SVGPB1010
Millipore
Millipore® Sterivex Druckfilter
pore size 0.22 μm, polyethersulfone membrane, capacity 2000 mL, pack of 10 ea
Synonym(e):
Sterivex-GP Druckfiltereinheit
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
Materialien
Eastar housing
polyethersulfone membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile
Produktlinie
Sterivex
Leistungsmerkmale
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
Verpackung
pack of 10 ea
Parameter
3.1 bar max. inlet pressure (45 psi)
45 °C max. temp.
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
85 mm
Kapazität
2000 mL
Durchmesser
5.4 cm
Filterkapazität
2000 mL
Filtrationsfläche
10 cm2
Matrix
Express PLUS
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
female Luer-Lok® inlet fitting (with upstream vent)
outlet filling bell
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
- Sterivex-Filtereinheiten können mit Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern verwendet werden. Sie verhindern die Kontaminationsgefahr, die beim Dekantieren oder Pipettieren auftritt.
- Sterivex-Einheiten sind so konzipiert, dass damit nahezu jeder Vorratsbehälter befüllt werden kann. Die Filtereinheiten sind mit verschiedenen Ausgangsanschlüssen erhältlich (siehe Tabelle).
- Mit Sterivex-Filtereinheiten können je nach verwendetem Membrantyp Volumina bis zu 1000 ml oder 2000 ml filtriert werden. Es sind drei verschiedene Membrantypen erhältlich.
- Mit druckbetriebenen Sterivex Filtereinheiten können Volumina bis zu 1000 ml oder 2000 ml sterilfiltriert werden (die Kapazität ist vom verwendeten Membrantyp abhängig). Da drei verschiedene Membrantypen und verschiedene Ausgangsanschlüsse zur Auswahl stehen, können Sterivex Filter in praktisch jeden Arbeitsablauf integriert und zum Befüllen von nahezu allen Vorratsbehältern eingesetzt werden. Sterivex Filter können mit Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern verwendet werden. Sie verhindern die Kontaminationsgefahr, die beim Dekantieren oder Pipettieren auftritt.
Eigenschaften & Vorteile:
- Mit verschiedenen Druckvorrichtungen wie Spritzen, Schlauchpumpen oder Druckbehältern einsetzbar
- Mehrere Membrantypen für bedarfsgerechte Anwendungen mit Kapazitäten bis zu 2 l erhältlich
Anwendungen:
Sterilisation wässriger Lösungen
Anwendung
Nur für Forschungszwecke
Prinzip
Druck
Physikalische Form
Farbcode: Transparent
Angaben zur Herstellung
Sterilisationsmethode
Gammabestrahlung
Sonstige Hinweise
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Sterilfiltration
  • Verwendungszweck: Großvolumige Filtration mit Überdruck
  • Gebrauchsanweisung: Lesen Sie bitte die Anleitungen in der Sterivex Gebrauchsanweisung
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: In Übereinstimmung mit geltenden landesweiten oder lokalen Vorschriften entsorgen.
Rechtliche Hinweise
EXPRESS PLUS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Eastar is a trademark of Eastman Chemical Company
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sterivex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany