STC31THN01
2,54 cm (1“) Lynx® ST-Verbinder
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
Lynx® polyetherimide connector (USP Class VI, 21CFR)
silicone seal (USP Class VI, 21CFR)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Hersteller/Markenname
Lynx®
Parameter
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 4-40 °C (during actuation)
120 L/min flow rate at 0.52 bar
2.4 bar max. differential pressure (35 psid) at 4-40 °C
20 L/min flow rate at 0.2 bar
200 L/min flow rate at 1.4 bar
4-40 °C temperature
Methode(n)
protein purification: suitable
L × B
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
Fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet
1 in. outlet hose barb
Angaben zur Herstellung
Gammakompatibel bis 50 kGy; zweimal dämpfen bei 135 °C für 30 min (geschlossen)