Wichtige Dokumente
SPR0LS001
Milli-Q
SmartPak® Aufbereitungspack
For use with RiOs 3/5 Water Purification System
Synonym(e):
SmartPak® RO 5 Aufbereitungspack LT
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
NACRES:
JA.13
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SmartPak®
Kompatibilität
for use with RiOs
Allgemeine Beschreibung
Diese Ersatzkartusche wird zum Vorbehandeln von Wasser durch wirksames Entfernen von Verunreinigungen aus dem Speisewasser verwendet.
Anwendung
Die einzelne SpartPak® RO-Kartusche (mit integrierter RO-Membran) ermöglicht ein einfaches und schnelles Austauschen.
Rechtliche Hinweise
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany