Merck
SPR00S001
Milli-Q
SmartPak® RO 3 Aufbereitungspack
For use with RiOs 3 Systems
Synonym(e):
SmartPak® Aufbereitungspack
About This Item
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
A unique purification pak to product RO water directly from tap water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SmartPak®
Kompatibilität
for use with RiOs
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Das SmartPak® RO 3-Aufreinigungspack wird mit RIOs 3-Systemen verwendet.
Anwendung
Dieses Pack entfernt eine Vielzahl von Verunreinigungen (z. B. organische Stoffe, Ionen, Partikel)
Leistungsmerkmale und Vorteile
Original-Ersatzteil für das SmartPak® RO 3-Aufreinigungspack (SPR00S001).
Rechtliche Hinweise
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SMARTPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany