Wichtige Dokumente
SLHPX13
Millipore
Millex-Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
pore size 0.45 μm, diam. 13 mm, non-sterile, hydrophilic
Synonym(e):
0,45-μm-PES-Spritzenvorsatzfilter, Millex-GP-Spritzenvorsatzfilter, Millipore Express® PES-Spritzenvorsatzfilter, Polyethersulfon-Spritzenvorsatzfilter
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materialien
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for DIN 38407-42
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 15 μL (after air purge)
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex
Parameter
10 bar max. inlet pressure (150 psi)
104 L/min flow rate
104 mL/min-cm2 water flow rate
45 °C max. temp.
Methode(n)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
fast flow filtration: suitable
low protein-binding filtration: suitable
Höhe
21 mm
Durchmesser
13 mm
Filtrationsfläche
0.8 cm2
Volumen
10 mL
Farbe
green
Porengröße
0.45 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
sample type mild organic solution(s)
Blasenpunkt
≥2.0 bar, air with water at 23 °C
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
Anwendung(en)
PFAS testing
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Filtercode: HP
Überblick über nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit PES-Membran:
• Nicht sterile Millex-Spritzenvorsatzfilter mit Millipore Express PLUS-Membran aus Polyethersulfon (PES) ermöglichen eine schnelle Filtration von wässrigen und milden organischen Lösungen.
• Für Ihre spezifischen Anforderungen in Porengrößen von 0,22 µm und 0,45 µm und zwei Durchmessern erhältlich
• Geringe Proteinbindung reduziert Wechselwirkungen mit Ihrer Probe und maximiert die Wiederfindung
• Polypropylengehäuse zeichnet sich durch geringe Anteile extrahierbarer Substanzen sowie eine breite chemische Kompatibilität aus
In mehreren Packungsgrößen erhältlich:
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NS): 50/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NL enden (-------NL): 100/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NB enden (-------NB): 250/Pkg.
SKU-Nummern, die mit NK enden (-------NK): 1000 St./Pkg.
Anwendungen:
Pufferfiltration, Klärfiltration wässriger Lösungen
Anwendung
0,45 µm Porengröße, 13 mm Durchmesser, Millex-GP PES Millipore Express-Membran, hydrophil
Verpackung
nicht steril
Spezifikationen
Nur für den allgemeinen Laborgebrauch
Physikalische Form
Farbcode: Grün
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millex is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany