Merck
SLGS025
Millipore
Millex®-MCE-Spritzenvorsatzfilter
0.22 μm pore size syringe filter, 25 mm, hydrophilic MCE membrane, pore size 0.22 μm
Synonym(e):
Spritzenvorsatzfilter aus Zellulosemischestern
About This Item
UNSPSC-Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Porengröße:
0.22 μm
Höhe:
25 mm
Durchmesser:
25 mm
Filtrationsfläche:
4 cm2
Volumen:
100 mL
Sterilität:
non-sterile
Materialien:
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Materialien
PVC housing
mixed cellulose esters (MCE) membrane
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Millex®
Leistungsmerkmale
holdup volume≤ 0.1 mL after air purge
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millex®
Parameter
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
Höhe
25 mm
Durchmesser
25 mm
Filtrationsfläche
4 cm2
Volumen
100 mL
Porengröße
0.22 μm
Aufnahme
sample type aqueous solution(s)
Fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet for slip
Rechtliche Hinweise
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3