Wichtige Dokumente
SK1M019W01
Millipore
Pellicon®-2-Maxi-Kassette mit Biomax-30-kDa-Membran, C-Screen, 2,5 m²
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031623
Materialien
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene screen
urethane foam-filled high-density polyethylene
Qualitätsniveau
Beschreibung
Filter code Biomax 30
Type C screen (coarse screen)
prefiltration requirements: 100 µm
Qualität
400
Parameter
0-50 °C max. temp.
0.3 bar max. transmembrane pressure (5 psig) at 30 °C (Reverse)
4-7 L/min-cm2 recirculation rate
6.8 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (Forward)
Methode(n)
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
tangential flow filtration (TFF): suitable
ultrafiltration: suitable
Länge
20.6 cm (8.1 in.)
Nennfläche der Membran
2.5 m2
Breite
17.8 cm , 7.0 in.
Matrix
Biomax®
Porengröße
30 kDa filter
pH-Bereich
1-14
Hinweis zur Analyse
Die Konzentration an extrahierbaren Substanzen war nach einer Wasserspülung gleich oder kleiner als 1500 mg/m².
Rechtliche Hinweise
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das sich an die GMP-Leitlinien der FDA hält.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2