Merck
SGEPA47FH3
Millipore
Millipore Express® SHF 0.2µm, Optiscale® 47mm Capsule
Fittings 3/4 in. TC- 1/4 in. HB, Autoclavable
Synonym(e):
Optiscale 47mm Millipore Express SHF 0.2 μm 3/4 in. TC-1/4 in. HB
About This Item
UNSPSC-Code:
23151806
eCl@ss:
32031690
Produktbezeichnung
Millipore Express® SHF, OptiScale® Capsule, filtration area 17.7 cm2, OptiScale® 47
Materialien
PVDF vent cap
fluoroelastomer FKM seal
polycarbonate
polyethersulfone
polypropylene support
Qualitätsniveau
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilität
non-sterile
Kompatibilität mit Sterilisationsverfahren
autoclavable compatible
Produktlinie
OptiScale® 47
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Hersteller/Markenname
Millipore Express®
Parameter
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
80 psig max. inlet pressure
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Länge
8.2 cm (3.24 in.)
Nennlänge Kartusche
3.24 in. (82 mm)
Durchmesser
6.9 cm (2.7 in.)
Filtrationsfläche
17.7 cm2
Durchm. Einlassanschluss
3/4 in.
Durchm. Auslassanschluss
1/4 in.
Matrix
Millipore Express® SHF
Porengröße
0.2 μm
Blasenpunkt
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
Fitting
inlet sanitary flange
outlet hose barb
(19 mm (3/4 in.) Sanitary Flange Inlet and 6 mm (1/4 in.) Hose Barb Outlet)
Allgemeine Beschreibung
Device Configuration: Filtereinheit
Sonstige Hinweise
Diese Produkte werden in einem Werk hergestellt, das den GMP-Richtlinien der FDA entspricht.
Directions for Use
  • Organism Retention: Microorganism
  • Mode of Action: Filtration (size exclusion)
  • Application: BioProcessing
  • Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
  • Instructions for Use: Please refer installation and wetting sections of OPTISCALE®-25 user guide
  • Storage Statement: Please refer to OPTISCALE®-25 user guide
  • Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
3 Autoklavenzyklen von 60 min bei 126 °C
Hinweis zur Analyse
Erfüllt die Anforderungen des USP-Tests auf oxidierbare Substanzen nach Durchspülen mit ≥100 ml Wasser
Rechtliche Hinweise
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OptiScale is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany