SCT276
BioTracker™ Green pH-Independent Autophagy Live Cell Probe
Human
Synonym(e):
autophagosome live cell probe, green AP live cell probe, green autophagosome probe, green autophagy probe
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BioTracker™ Green pH-Independent Autophagy Live Cell Probe,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 5 nmol
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable