SCT268
BioTracker™ Green Exosome Protein Labeling Kit
Human
Synonym(e):
exosome protein dye, exosome protein label, exosome protein probe, fluorescent exosome protein label, green exosome protein dye, green exosome protein label, green exosome protein probe
About This Item
Empfohlene Produkte
product name
BioTracker™ Green Exosome Protein Labeling Kit,
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Verpackung
vial of 5 tests (reactions)
Hersteller/Markenname
Millipore
Methode(n)
cell culture | stem cell: suitable
flow cytometry: suitable
Versandbedingung
2-8°C
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Zielbeschreibung
Lagerung und Haltbarkeit
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3