SCT037
BioTracker dunkelroter Farbstoff für labiles Fe2+
Live Cell imaging probe for labile ferrous (Fe2+) ions, localizing inside endoplasmic reticulum (ER). Also suitable for flow cytometry.
Synonym(e):
ER and golgi Fe2+ probe, cellular iron II ion probe
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352207
NACRES:
NA.47
Empfohlene Produkte
Form
lyophilized (solid blue)
Anwendung(en)
cell analysis
Nachweisverfahren
fluorometric
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Eisen ist das reichlichste Übergangsmetall in unserem Körper. Es ist zusammen mit Sauerstoff an einer Reihe von wichtigen biologischen Prozessen wie Atmung, Sauerstofftransport und Energieerzeugung beteiligt. In lebenden Zellen kommt Eisen hauptsächlich als zweiwertige (Fe2+) und dreiwertige (Fe3+) Ionen vor. Als Hauptverursacher von oxidativen Schädigungen von Zellen ist Fe2+ an ernsten Erkrankungen wie Krebs und neurodegenerativen Störungen beteiligt, da es die Fähigkeit besitzt, schädliche reaktive Sauerstoffspezies durch den Kontakt mit Sauerstoff, Superoxid und Wasserstoffperoxid (H2O2) zu erzeugen.BioTracker dunkelroter Farbstoff für labiles Fe2+ ist eine Fluoreszenzsonde, die spezifisch labile Eisen(II)-Ionen (Fe2+) nachweist. Diese Sonde wurde entwickelt, um selektiv mit nur Fe2+ und nicht anderen Metallion zu reagieren, und wird irreversibel zu einer dunkelrot fluoreszierenden Substanz. Er kommt hauptsächlich im endoplasmatischen Retikulum (ER) und/oder im Golgi-Apparat vor. Er kann auch mit einem Durchflusszytometer mit rotem Laser verwendet werden. FerroFarRed weist bei Konzentrationen von bis zu 100 μmol/l (~20-fache der üblicherweise verwendeten Konzentration) kaum Zytotoxizität auf.Dieses Produkt ist gleich wie FerroFarRedTM (GC903-01) von Goryo Chemical, Inc.Spektrale Eigenschaften:Absorption (max): 646 nmEmission (max): 662 nm (dunkelrot)Forschungskategorie:Lebendzellfarbstoff
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable