Merck
SCR127
Sigma-Aldrich
Synthetic Laminin
Synthetic peptide, powder, suitable for the in vitro culture of rat neural stem cells
About This Item
UNSPSC-Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
product name
Synthetisches Laminin-Peptid für neurale Stammzellen der Ratte,
Assay
>95% (HPLC)
Qualitätsniveau
Form
lyophilized
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Aufnahme
sample type neural stem cell(s)
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
Laminin, ein extrazelluläres Matrixprotein der Zellbasalmembran, ist an verschiedenen biologischen Aktivitäten beteiligt, darunter Zelladhäsion, Proliferation, Migration, Invasion und Differenzierung. Diese heterotrimeren Makromoleküle – bestehend aus den Ketten α, β und γ – lassen sich nur schwer aus nativen Geweben extrahieren und in gleichbleibend aktiven Mengen aufreinigen. Einige dieser Laminin-Isoformen können zwar aus kultivierten Zellen oder Plazentagewebe isoliert werden, jedoch ist die Gesamtausbeute an Proteinen in beiden Fällen relativ gering und unterliegt Schwankungen von Charge zu Charge. Daher ist es für viele Stammzellforscher notwendig geworden, jede neue Charge Laminin zu testen, um sicherzustellen, dass das Aktivitätsniveau des Proteins ausreicht, um ihre Stammzellkultur zu erhalten.
Um diese zeitliche Barriere zu überwinden, wird ein definiertes synthetisches Lamininsubstrat mit ähnlichen Bindungs- und Funktionseigenschaften wie das native Lamininprotein als äußerst vorteilhaft angesehen, da es die Notwendigkeit beseitigen würde, neue Chargen des nativen Proteins zu testen und zu untersuchen. Das synthetische Laminin-Peptid von Millipore ist ein geeigneter Ersatz für das native Laminin-Protein und wurde optimiert, um die Zelladhäsion, die Proliferation und die Multi-Linien-Differenzierung von neuralen Stammzellen (NSCs) der Ratte in vitro spezifisch zu unterstützen. Neurale Stammzellen der Ratte, die auf Gewebekulturplatten gezüchtet werden, die mit den synthetischen Laminin-Peptiden beschichtet sind, weisen die charakteristischen neuralen Stammzellmarker Nestin und Sox-2 auf und besitzen darüber hinaus die Fähigkeit, sich vorzugsweise sowohl in gliale als auch neurale Linien zu differenzieren. Das synthetische Laminin-Peptid von Millipore ist eine kostengünstige, reproduzierbare und definierte ECM-Substrat-Alternative für die In-vitro-Kultur von neuralen Stammzellen der Ratte.
(Hinweis: Dieses Produkt wurde optimiert, um das Wachstum von NSCs der Ratte zu unterstützen, und wird nicht für die Verwendung mit NSCs des Menschen oder der Maus empfohlen.)
Verpackung
5 x 3 mg
Physikalische Form
Lyophilisiertes Peptid
Lagerung und Haltbarkeit
Das synthetische Laminin-Peptid (Bestellnr. SCR127) wird lyophilisiert versandt und sollte nach Erhalt bei -20 °C gelagert werden. Sobald das Peptid rekonstituiert ist, sollte es bei 4 ºC gelagert und innerhalb von 1 Monat verwendet werden.
Rechtliche Hinweise
Accutase is a registered trademark of Innovative Cell Technologies, Inc.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Alex Straiker et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(17) (2021-09-11)
Cannabis contains more than 100 phytocannabinoids. Most of these remain poorly characterized, particularly in neurons. We tested a panel of five phytocannabinoids-cannabichromene (CBC), cannabidiolic acid (CBDA), cannabidivarin (CBDV), cannabidivarinic acid (CBDVA), and Δ9-tetrahydrocannabivarin (THCV) in two neuronal models, autaptic hippocampal
Artikel
Frequently asked questions about neural stem cells including NSC derivation, expansion and differentiation.
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Verwandter Inhalt
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.