SCME001
EndoGRO-LS Komplettnährmedien-Kit
Synonym(e):
Complete Media Kit, EndoGRO Complete Kit, EndoGRO Culture Media
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
NACRES:
NA.32
Empfohlene Produkte
Allgemeine Beschreibung
EndoGRO Medienformulierungen bieten eine optimale Zellkulturumgebung für viele Arten von Endothelzellen, einschließlich HUVEC, Aortenendothelzellen und andere humane Endothelzellen der großen Gefäße und mikrovaskuläre Endothelzellen. Diese Medien fördern das Wachstum von Endothelzellen mit Geschwindigkeiten, die im Handel erhältlichen serumhaltigen Medien gleichkommen oder diese übersteigen, wobei eine ausgezeichnete Zellmorphologie erhalten bleibt. Die Medien sind für zusätzliche Stabilität in einer speziell entwickelten, vor UV-Strahlung schützenden Schrumpffolie verpackt, die zudem einen Temperaturfühler zum Verhindern von Verunreinigungen enthält. EndoGRO Medien enthalten keine Antimikrobiotika und kein Phenolrot; Komponenten, die zu Zellstress und Maskierungseffekten führen können, die Versuchsergebnisse beeinflussen könnten. Vier unterschiedliche Medienformulierungen für verschiedene Anwendungen und Zellkulturanforderungen sind erhältlich.
Spezifität
Zellkultur
Stammzellentyp – Endothelzellen
Stammzellentyp – Endothelzellen
Anwendung
Das EndoGRO-LS Komplettnährmedien-Kit ist für die Kultivierung mit geringem Serumgehalt von humanen Endothelzellen, HUVEC, Aortenendothelzellen und anderen Endothelzellen der großen Gefäße vorgesehen. Enthält kein VEGF.
Komponenten
- EndoGRO Basalmedium (SCME-BM)
- Supplement Kit (SCME001-S)
Lagerung und Haltbarkeit
Basalmedium (SCME-BM) sollte bei 2–8 ºC gelagert werden. Die spezielle UV-Schutzverpackung schützt EndoGRO Medien vor Lichtschäden. Anwender sollten jedoch darauf achten, das Medium vor einer verlängerten Aussetzung gegenüber Licht zu schützen. Das Supplement Kit (SCME001-S) sollte bei -20 ºC gelagert werden.
Rechtliche Hinweise
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.