Wichtige Dokumente
SCM111
Sigma-Aldrich
Humanes ES/iPS-Medium für die neuronale Differenzierung
About This Item
UNSPSC-Code:
41106200
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.32
Form
liquid
Qualitätsniveau
Methode(n)
cell differentiation: suitable
Allgemeine Beschreibung
Das humane ES/iPS-Medium zur neuronalen Differenzierung von EMD Millipore ist ein serumfreies/chemisch definiertes optimiertes Medium für die schnelle Produktion terminal differenzierter Neuronen aus humanen neuralen Vorläuferzellen. Das Medium nutzt sowohl niedermolekulare neurale Induktoren als auch Supplemente, um eine hoch angereicherte Population von terminal differenzierten TUJ-1/MAP2ab-positiven Endstadien-Neuronen auf der Grundlage etablierter Protokolle herzustellen (1,2).
Komponenten
1) Basalmedium für die neuronale Differenzierung (Art.-Nr. CS211007). Eine 100-ml-Flasche. 2) Neurales Supplement 1 (50X) (Art.-Nr. CS210992). Eine 2,5-ml-Flasche. 3) Zyklisches Adenosin-3′,5′-monophosphat, N6, O2′-Dibutyryl-, Natriumsalz (Art.-Nr. 28745-25mg). Ein Fläschchen mit 25 mg lyophilisiertem Pulver. 4) Ascorbinsäure-2-Phosphat (Art.-Nr. 2004011). Ein 0,5-ml-Fläschchen mit 100-mM-Lösung.
Lagerung und Haltbarkeit
Bei -20 °C aufbewahren. Ab Empfangsdatum 3 Monate oder bis zum Verfallsdatum auf der Flasche haltbar, wenn die Reagenzien ordnungsgemäß gehandhabt und gelagert werden. Hinweis: Das zugesetzte ES/iPS-Medium zur neuronalen Differenzierung kann bei 2 bis 8 °C bis zu 1 Woche lang aufbewahrt werden.
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.