S8001M
CpGenome-Standard-Set mit humaner methylierter DNA
It is intended for use as a positive control in gene methylation studies, such as bisulfite conversion of DNA with the CpGenome Turbo Bisulfite Modification Kit.
Synonym(e):
CpGenome Methylated DNA, Human DNA Standards, Methylated DNA Standard Set
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.77
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Speziesreaktivität
human
Hersteller/Markenname
CpGenome
Upstate®
Anwendung(en)
genomic analysis
Versandbedingung
dry ice
Allgemeine Beschreibung
Der CpGenome humane, methylierte DNA-Standard wird aus HCT116-DKO-Zellen aufgereinigt, die Gen-Knockouts von DNA-Methyltransferasen, DNMT1 (-/-) und DNMT3b (-/-), enthalten und weniger als 5 % methylierte DNA aufweisen. Dieser Standard wurde enzymatisch an allen CpG-Dinukleotiden durch M. SssI-Methyltransferase methyliert. Ist zur Verwendung als Positivkontrolle in Genmethylierungsstudien vorgesehen, z. B. bei der Bisulfit-Konvertierung von DNA mit dem CpGenome Turbo Bisulfit-Modifikations-Kit (Best.- Nr. S7847). Bisulfit-modifizierte DNA kann mit der methylierungsspezifischen PCR-Technologie (MSP) unter Verwendung der CpG WIZ Amplifikationskits ausgewertet werden.
Bereitgestellte Materialien:
Ein Fläschchen mit 5 µg (20 µl) CpGenome humanem, methyliertem DNA-Standard in einer Konzentration von 250 ng/µl.
Validierung:
Methylierungsspezifische PCR (MSP) wurde auf der CpGenome humanen, methylierten DNA nach Bisulfit-Modifikation mit dem CpGenome Turbo-Bisulfit-Kit (Bestellnr. Nr. S7847). Drei Primer-Sets aus dem CpG WIZ BRCA1-Amplifikationskit (Bestellnr. S7830) wurden in diesem Assay verwendet: das U-Primer-Set, das sich an nicht methylierte, Bisulfit-modifizierte DNA anlagert; M-Primer, die sich an methylierte, Bisulfit-modifizierte Sequenzen anlagern; und W-Primer, die sich an nicht methylierte oder methylierte DNA anlagern, die keiner Bisulfit-Modifikation unterzogen wurde. Nur die M-Primer erzeugten ein Produkt für den methylierten DNA-Standard.
CpGenome und CpG WIZ sind Marken der Serologicals Corporation. Die CpG WIZ-Methylierungsprodukte beziehen sich auf Technologien, die exklusiv von der Johns Hopkins University School of Medicine lizenziert wurden. Die Technologie der methylierungsspezifischen PCR (MSP) ist durch das US-Patent Nr. 5,786,146 geschützt.
Bereitgestellte Materialien:
Ein Fläschchen mit 5 µg (20 µl) CpGenome humanem, methyliertem DNA-Standard in einer Konzentration von 250 ng/µl.
Validierung:
Methylierungsspezifische PCR (MSP) wurde auf der CpGenome humanen, methylierten DNA nach Bisulfit-Modifikation mit dem CpGenome Turbo-Bisulfit-Kit (Bestellnr. Nr. S7847). Drei Primer-Sets aus dem CpG WIZ BRCA1-Amplifikationskit (Bestellnr. S7830) wurden in diesem Assay verwendet: das U-Primer-Set, das sich an nicht methylierte, Bisulfit-modifizierte DNA anlagert; M-Primer, die sich an methylierte, Bisulfit-modifizierte Sequenzen anlagern; und W-Primer, die sich an nicht methylierte oder methylierte DNA anlagern, die keiner Bisulfit-Modifikation unterzogen wurde. Nur die M-Primer erzeugten ein Produkt für den methylierten DNA-Standard.
CpGenome und CpG WIZ sind Marken der Serologicals Corporation. Die CpG WIZ-Methylierungsprodukte beziehen sich auf Technologien, die exklusiv von der Johns Hopkins University School of Medicine lizenziert wurden. Die Technologie der methylierungsspezifischen PCR (MSP) ist durch das US-Patent Nr. 5,786,146 geschützt.
Anwendung
Forschungskategorie
Epigenetik und Zellkernfunktion
Epigenetik und Zellkernfunktion
Physikalische Form
Flüssig in Puffer mit 10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 8,0.
Lagerung und Haltbarkeit
Empfohlene Lagerung: Bei -20 °C bis zu 6 Monate ab Empfangsdatum haltbar.
Rechtliche Hinweise
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
does not flash
Flammpunkt (°C)
does not flash