Merck
S2GVU11RE
Millipore
Millipore® Stericup® Schnellverschluss-Vakuumfiltrationssystem
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 1000 mL, pack of 12 ea
Synonym(e):
SCGVU11RE, Stericup Quick Release-GV steriles Vakuumfiltrationssystem
About This Item
UNSPSC-Code:
41104914
NACRES:
NB.24
Materialien
PVDF membrane
polystyrene bottle
polystyrene funnel(s)
polystyrene housing
Qualitätsniveau
Sterilität
sterile; irradiated
Produktlinie
Stericup®
Leistungsmerkmale
hydrophilic
Verpackung
pack of 12 ea
Parameter
max. temp. at 45 °C
Beschreibung
2.4 mL (hold-up volume)
Methode(n)
sterile filtration: suitable
Höhe
319 mm
Kapazität
1000 mL
Durchmesser
13.5 cm
Filterdurchm.
73 mm
Filtrationsfläche
40 cm2
Trichterkapazität
1000 mL
Matrix
Durapore®
Porengröße
0.22 μm pore size
Fitting
inlet funnel
outlet flask (Receiver)
Versandbedingung
ambient
Allgemeine Beschreibung
Die Stericup® und Steritop® Filtrationssysteme bieten mühelose Handhabung und zuverlässige Filtrierung.
Die Stericup® und Steritop® Systeme für die sterile Vakuumfiltration verwenden zuverlässige Hochleistungsmembranen für eine optimale Sterilfiltration von Laborreagenzien, Puffern und Medien. Diese Einheiten bieten hervorragende Durchfluss- und Durchsatzraten mit geringer unspezifischer Bindung und ein stabiles Design mit Kippschutz.
Diese Stericup® Membranfiltereinheit aus Polyvinylidenflluorid (PVDF) mit einer Porengröße von 0,22 μm besteht aus einem 1000-ml-Flaschenaufsatz mit einer 1000-ml-Auffangflasche und einem Deckel für Verarbeitung und Lagerung.
Anwendung
Die Stericup® und Steritop® Systeme sind dazu ausgelegt, Schaumbildung und Proteindenaturierung zu reduzieren und gleichzeitig den Durchfluss zu maximieren. Sie eignen sich für die sterile Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen wie Gewebekulturmedien und biologischen Flüssigkeiten.
  • Gewebekulturmedien +/- Additive
  • Puffer
  • Biologische Lösungen
Nur für Forschungszwecke
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Die Zum Abnehmen des Schnellverschluss-Filtertrichters von der Auffangflasche ist lediglich eine Vierteldrehung erforderlich.—Verringert die Wahrscheinlichkeit eines Verschüttens und erleichtert die Handhabung auf dem Labortisch oder unter der Haube.
  • Deutlich lesbare Produktkennzeichnung auf dem Steritop® Filtertrichter mit den Membraneigenschaften, einschließlich Zusammensetzung und Porengröße, für eine schnelle anwendungsspezifische Produktauswahl.
  • Die Click-Dichtungskappe ist angeflanscht und modifiziert, um festen Halt bei nassen oder trockenen Bedingungen zu gewährleisten.—Die taktile Rückmeldung hilft, den sicheren Verschluss zu bestätigen. Damit wird die Möglichkeit eines Verschüttens oder einer Kontamination des sterilisierten Inhalts deutlich verringert.
  • Die große mattierte Beschriftungsfläche auf der Auffangflasche und die hellere Kappenfarbe erleichtern die eindeutige Beschriftung für eine verbesserte Lesbarkeit und weniger Unleserlichkeiten.
  • Der Deckel mit Klickverschluss kommt auf der Seite zu liegen, um das Risiko einer Kontamination zu vermeiden.
  • Die Auffangflaschen sind platzsparend stapelbar.
Rechtliche Hinweise
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Stericup is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany